Learn More
BD Microtainer™ Röhrchen mit MicroGARD™ Verschluss
Für Situationen konzipiert, in denen nur winzige Mengen an Blut erforderlich sind. BD™ Microtainer™ Röhrchen mit Microgard™ Verschluss sind mit einem Farbcode versehen, welcher der Art der Blutentnahme entspricht. Außerdem sind sie mit einer Markierung für den korrekten Antikoagulanzfüllstand versehen.
Marke: BD 365968
Beschreibung
BD Microtainer™ Röhrchen eignen sich für die Entnahme, den Transport und die Verarbeitung von Kapillar- oder Venenblut von Kleinkindern, Kindern, älteren Menschen und Notfallpatienten, wenn nur sehr geringe Blutmengen erforderlich sind. Sie zeichnen sich durch eine integrierte Entnahmevorrichtung und verbesserte Mischfähigkeit aus.
- Die Röhrchen sind mit dem entsprechenden Farbcode für die Art der Venenblutentnahme gekennzeichnet und gewährleisten eine einfache Bestimmung der Röhrchen
- Die Füllmarken auf den Röhrchen gewährleisten das richtige Verhältnis zwischen Blut und Koagulans
- Der speziell konstruierte Microgard™ Sicherheitsverschluss schützt vor Blutspritzern nach dem Öffnen des Röhrchens
- Der größere Durchmesser erleichtert die Röhrchenhandhabung
- In Kombination mit einer Röhrchenverlängerung passen die Röhrchen in Gestelle der Größe 13 x 75 mm
Spezifikation
Clear | |
Nein | |
Unsteril | |
8mm | |
Gelb | |
Zur Blut- und Urinentnahme |
Microcollection Röhrchen mit Sicherheitsverschluss | |
Polypropylen | |
Microgard™ | |
Ja | |
200Pack | |
Betroffene Serum-Röhrchen, latexfrei |