Learn More
Thermo Scientific™ Microplate Reader Verification Plates
Thermo Scientific Mikrotiterplatten-Lesegerät-Prüfplatten sind spezielle Systeme zur Leistungsüberprüfung, mit denen die wichtigsten Leistungsparameter von Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL und Varioskan LUX überprüft und dokumentiert werden können.
Marke:  Thermo Scientific™ 24072800
2531.27 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25043" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11958995
  • 2840.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Mikrotiterplatten-Lesegerät-Prüfplatten sind spezielle Systeme zur Leistungsüberprüfung, mit denen die wichtigsten Leistungsparameter von Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL und Varioskan LUX überprüft und dokumentiert werden können.
Merkmale:
  • Breiter Wellenlängenbereich von 340 bis 850 nm
  • Schnelles Messen von 96- und 384-Well Platten
  • Schüttelt und inkubiert bis zu 50 °C für temperaturkritische Assays
  • Einfache Bedienung dank des großen Farbbildschirms und einer großen Auswahl verschiedener Sprachen
  • Thermo Scientific™ SkanIt™ Software bietet höchste Anwenderfreundlichkeit und logische Arbeitsabläufe
  • USB-Anschluss zur einfachen Datenübertragung
Empfohlen für:
Immunoassays (ELISA), Proteinbestimmung, Endotoxingehalt, Zytotoxizitäts- und Proliferations-Assays, Enzym-Assays, Wachstumskurven
Serviceleistungen
1 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Multiskan-Prüfplatte, 8 Wellenlängen
Prüfplatte
NPL (National Physical Laboratory) Traceable Multiskan™ Verifizierungsplatte
Kalibrationszertifikat
USB-Speichergerät einschließlich SkanIt™ Softwaresitzungen und Referenzdateien
Tragetasche für Multiskan™ Verifizierungsplatte
Multiskan FC
Multiskan™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Microplate Reader Verification Plates > Multiskan-Prüfplatte mit 8 Wellenlängen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.