Learn More
Micronova™ Ventilbürsten
Weiße Flaschenbürste mit 10 cm (4 in.) Bürstenkopfdurchmesser
72.25 CHF - 87.75 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Ventilpinsel |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Farbe | Weiß |
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur aufbewahren |
Einwegprodukt | Nein |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12715755
|
Micronova™
BRWH-50 |
40,6 cm | 10,2 cm |
72.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12745755
|
Micronova™
BRWH-70 |
76,2 cm | 10,2 cm |
87.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Bürsten sind weiß mit Polyesterborsten
- Basisharze zur Herstellung von Blöcken und Borsten werden aus FDA-zugelassenen Materialien hergestellt
- BPA-frei
Spezifikation
Ventilpinsel | |
Weiß | |
Nein | |
Polyester |
Unsteril | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren | |
Ventilbürste zum Reinigen von Trommeln, Tanks und Eimer | |
Chemikalien |