Learn More
Micronova™ Ventilbürsten
Weiße Flaschenbürste mit 10 cm (4 in.) Bürstenkopfdurchmesser
Marke: Micronova™ BRWH-50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Micronova Ventilbürste ist ideal für die Reinigung von Geräten wie Fässer, Tanks und Eimer. Alle für die Fertigung verwendeten Materialien werden aus Basisharzen hergestellt, die BPA-frei und FDA-zugelassen sind.
- Große, ovale Bürste mit angebrachtem Griff
- Ideal für die Reinigung von Fässern, Tanks, Eimern und anderen Geräten
- Polyester-Borsten mit Kunststoffkern und -griff
- BPA-frei und FDA-zugelassen
Spezifikation
Ventilpinsel | |
Autoklavierbar | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren | |
10,2 cm | |
Nein | |
16 in. | |
Polyester | |
10,2 cm |
Unsteril | |
Weiß | |
4 in. | |
10 cm | |
Ventilbürste zum Reinigen von Trommeln, Tanks und Eimer | |
40,6 cm | |
Chemikalien |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Ventilbürsten > Ventilbürste, Polyester-Borsten, Kunststoffgriff 16 in., Durchmesser 4 in., weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur