Learn More
Micronova™ Ventilbürsten
Weiße Flaschenbürste mit 10 cm (4 in.) Bürstenkopfdurchmesser
Marke:  Micronova™ BRWH-70
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12745755
  • 87.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Die Micronova Ventilbürste ist ideal für die Reinigung von Geräten wie Fässer, Tanks und Eimer. Alle für die Fertigung verwendeten Materialien werden aus Basisharzen hergestellt, die BPA-frei und FDA-zugelassen sind.
  • Große, ovale Bürste mit angebrachtem Griff
  • Ideal für die Reinigung von Fässern, Tanks, Eimern und anderen Geräten
  • Polyester-Borsten mit Kunststoffkern und -griff
  • BPA-frei und FDA-zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Ventilpinsel
Autoklavierbar
Bei Raumtemperatur aufbewahren
10,2 cm
Nein
30 in.
Polyester
10,2 cm
Unsteril
Weiß
4 in.
10 cm
Ventilbürste zum Reinigen von Trommeln, Tanks und Eimer
76,2 cm
Chemikalien
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048037-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/05/2025 Catalog NumberBRWH-70
Chargennummer045874-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/10/2024 Catalog NumberBRWH-70
Chargennummer042491-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/04/2024 Catalog NumberBRWH-70
Chargennummer038379-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/05/2023 Catalog NumberBRWH-70
Chargennummer036708-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/02/2023 Catalog NumberBRWH-70
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Ventilbürsten > Ventilbürste, Polyester-Borsten, Kunststoffgriff 30 in., Durchmesser 4 in., weiß