Learn More
Micronova™ Universal-Moppstiele aus Edelstahl
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
53.15 CHF - 268.00 CHF
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Beständig gegen | Chemikalien, Korrosion |
Pflegeanleitungen | Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Wischlappen |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13177506
|
Micronova™
SSU-8 |
Ausziehbarer Stiel | 14 bis 23 Zoll |
168.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13127506
|
Micronova™
SSU-1836 |
Ausziehbarer Griff, Schnelltrennbefestigung | 18 bis 36 Zoll |
204.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11976845
|
Micronova™
SSU-1 |
Ausziehbarer Griff, Schnelltrennbefestigung | 38 bis 72 Zoll |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17501725
|
Micronova™
SSU-10 |
Ausziehbarer Stiel | 47 to 80 in. |
241.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11986845
|
Micronova™
SSU-3 |
Ausziehbarer Griff, Schnelltrennbefestigung | Von 62 bis 120 Zoll |
268.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13187506
|
Micronova™
SSU-9 |
Fester Griff | 12 in. |
53.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13167506
|
Micronova™
SSU-6 |
Fester Griff | 25 in. |
56.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13157506
|
Micronova™
SSU-5 |
Fester Griff, Schnelltrennbefestigung | 37 Zoll |
67.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12837033
|
Micronova™
SSU-4 |
Fester Griff, Schnelltrennbefestigung | 61 Zoll |
99.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13147506
|
Micronova™
SSU-2 |
Fester Griff |
67.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11996845
|
Micronova™
SSU-7 |
Fester Griff | 51 Zoll |
95.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13137506
|
Micronova™
SSU-1S |
Universeller ausziehbarer Griff | 38 bis 72 Zoll |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
Die Micronova SSU-Schnelltrennstiele aus Edelstahl bestehen aus elektropoliertem Edelstahl 304 mit Polyketonkomponenten, die stabile, strapazierfähige Universalverbindungen für effizienten Gebrauch und Langlebigkeit bieten. Die im Lieferumfang enthaltene Quick Disconnect-Befestigung ist für Moppadapter und Reinigungsgeräte der QD-Serie vorgesehen.
- Grundlegende Stiele für alle Micronova Wischsysteme
- Elektropolierter Edelstahl mit Polyketonkomponenten
- Robuste, strapazierfähige Verbindungen für eine lange Lebensdauer
- Mit fester Länge oder ausziehbar:
- Stiele mit fester Länge sind von 8 in. (20 cm) bis 5 Fuß (1,5 m) erhältlich
- Verlängerungsstiele gibt es von 3 Fuß (1 m) bis 10 Fuß (3 m) Länge
- Für alle Adapter der QD-Serie
- Kann mit QP-Geräten und Rahmen mit Zusatz des SSA-Adapters verwendet werden
- Gute Kompatibilität mit Desinfektionsmitteln
- Autoklavierbar
Spezifikation
Unsteril | |
Chemikalien, Korrosion | |
Wischlappen |
Autoklavierbar | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Moppstiel für die Reinigung und Desinfizierung von Reinräumen |