Learn More
Micronova™ Universal-Moppstiele aus Edelstahl
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
Marke:  Micronova™ SSU-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17501725
  • 241.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
The Micronova Stainless Steel Quick Disconnect SSU Handles are made from 304 electropolished stainless steel with polyketone components that provide strong, hard-wearing all-around connections for efficient and long lasting use. The included Quick Disconnect attachment is designed for use with the QD series mop adapters and cleaning tools.
  • Fundamental handles that work with all Micronova mopping systems
  • Electropolished stainless steel with Polyketone components
  • Strong, hard-wearing connections for long lasting use
  • Available fixed or extendible:
    • Fixed length handles available from 8 in (20 cm) to 5 feet (1.5 m)
    • Extension handles available from 3 feet (1 m) to 10 feet (3 m)
  • For use with all QD series adapters
  • May be used with QP tools and frames with addition of the SSA adapter
  • Good compatibility with disinfectants
  • Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
Ausziehbarer Stiel
Unsteril
Autoklavierbar
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Schnelltrennbefestigung
Elektropolierter Edelstahl (304), Polyketon
47 to 80 in.
119 to 203 cm
Chemikalien, Korrosion
Wischlappen
Moppstiel für die Reinigung und Desinfizierung von Reinräumen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Universal-Moppstiele aus Edelstahl > Stainless Steel Handle, Quick Disconnect Attachment, 47 to 80 in.