Learn More
Micronova™ Universal-Moppstiele aus Edelstahl
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
Marke:  Micronova™ SSU-1S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13137506
  • 216.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Beschreibung
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
Die Micronova SSU-Schnelltrennstiele aus Edelstahl bestehen aus elektropoliertem Edelstahl 304 mit Polyketonkomponenten, die stabile, strapazierfähige Universalverbindungen für effizienten Gebrauch und Langlebigkeit bieten. Die im Lieferumfang enthaltene Quick Disconnect-Befestigung ist für Moppadapter und Reinigungsgeräte der QD-Serie vorgesehen.
  • Grundlegende Stiele für alle Micronova Wischsysteme
  • Elektropolierter Edelstahl mit Polyketonkomponenten
  • Robuste, strapazierfähige Verbindungen für eine lange Lebensdauer
  • Mit fester Länge oder ausziehbar:
    • Stiele mit fester Länge sind von 8 in. (20 cm) bis 5 Fuß (1,5 m) erhältlich
    • Verlängerungsstiele gibt es von 3 Fuß (1 m) bis 10 Fuß (3 m) Länge
  • Für alle Adapter der QD-Serie
  • Kann mit QP-Geräten und Rahmen mit Zusatz des SSA-Adapters verwendet werden
  • Gute Kompatibilität mit Desinfektionsmitteln
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Universeller ausziehbarer Griff
Unsteril
Autoklavierbar
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Wischlappen
Elektropolierter Edelstahl (304), Polyketon
38 bis 72 Zoll
96,5 bis 183 cm
Chemikalien, Korrosion
Druckknöpfe
Moppstiel für die Reinigung und Desinfizierung von Reinräumen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Universal-Moppstiele aus Edelstahl > Universeller ausziehbarer Stiel aus Edelstahl mit Schnappknöpfen 38 bis 72 in.