Learn More
Micronova™ Klebebandspender
Ein Klebebandspender aus beschichteter Stahl und Kunststoff mit einer Kapazität von 2 Zoll und einem optionalen, gewichteten Sockel, der für Micronova 3-Zoll-Kernbandrollen ausgelegt ist.
115.00 CHF - 186.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Beige |
---|---|
Material | Kunststoff |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filmstreifen oder Papierbänder |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13158515
![]() |
Micronova™
P-52 |
Klebebandspender | 3,25 in. |
115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13168515
![]() |
Micronova™
P-52W |
Klebebandspender mit gewichtetem Boden | 5 in. |
186.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Micronova Klebebandspender, zur Verwendung mit:Filmstreifen oder Papierbänder, Menge:Jeweils, empfohlene Anwendungen:Sicherheit, Breite:2 in.
Der Micronova Klebebandspender ist eine Kombination aus beschichtetem Stahl und Kunststoff mit einer Breite von 2 Zoll. Erhältlich mit oder ohne gewichtetem Sockel. Entwickelt für die Verwendung mit allen Micronova 3-Zoll-Kernklebebändern.
- Klebebandspender aus beschichtetem Stahl und Kunststoff
- Kapazität von 2 Zoll
- Für Klebebänder mit 3-Zoll-Kernen
- Entwickelt für die Verwendung mit Micronova Klebebänder
- Optionaler gewichteter Sockel
Spezifikation
Beige | |
Kunststoff | |
Filmstreifen oder Papierbänder | |
Unsteril |