Learn More
Micronova™ Klebebandspender
BIOPHARMA
Ein Klebebandspender aus beschichteter Stahl und Kunststoff mit einer Kapazität von 2 Zoll und einem optionalen, gewichteten Sockel, der für Micronova 3-Zoll-Kernbandrollen ausgelegt ist.
Marke:  Micronova™ P-52W
172.40 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13168515
  • 186.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Micronova Klebebandspender, zur Verwendung mit:Filmstreifen oder Papierbänder, Menge:Jeweils, empfohlene Anwendungen:Sicherheit, Breite:2 in.
Der Micronova Klebebandspender ist eine Kombination aus beschichtetem Stahl und Kunststoff mit einer Breite von 2 Zoll. Erhältlich mit oder ohne gewichtetem Sockel. Entwickelt für die Verwendung mit allen Micronova 3-Zoll-Kernklebebändern.
  • Klebebandspender aus beschichtetem Stahl und Kunststoff
  • Kapazität von 2 Zoll
  • Für Klebebänder mit 3-Zoll-Kernen
  • Entwickelt für die Verwendung mit Micronova Klebebänder
  • Optionaler gewichteter Sockel
Spezifikation
Spezifikation
Klebebandspender mit gewichtetem Boden
5 in.
Filmstreifen oder Papierbänder
Beige
Kunststoff
Unsteril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Klebebandspender > Klebebandspender, Kunststoff, gewichteter Sockel, 2 in. Kapazität