Learn More
Micronova™ Klebebandspender
Ein Klebebandspender aus beschichteter Stahl und Kunststoff mit einer Kapazität von 2 Zoll und einem optionalen, gewichteten Sockel, der für Micronova 3-Zoll-Kernbandrollen ausgelegt ist.
Marke: Micronova™ P-52
88.29 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Micronova Klebebandspender, zur Verwendung mit:Filmstreifen oder Papierbänder, Menge:Jeweils, empfohlene Anwendungen:Sicherheit, Breite:2 in.
Der Micronova Klebebandspender ist eine Kombination aus beschichtetem Stahl und Kunststoff mit einer Breite von 2 Zoll. Erhältlich mit oder ohne gewichtetem Sockel. Entwickelt für die Verwendung mit allen Micronova 3-Zoll-Kernklebebändern.
- Klebebandspender aus beschichtetem Stahl und Kunststoff
- Kapazität von 2 Zoll
- Für Klebebänder mit 3-Zoll-Kernen
- Entwickelt für die Verwendung mit Micronova Klebebänder
- Optionaler gewichteter Sockel
Spezifikation
Klebebandspender | |
3,25 in. | |
Filmstreifen oder Papierbänder |
Beige | |
Kunststoff | |
Unsteril |