Learn More
Micronova™ PolyMitt™ Wischtuch
Eine Reihe von Reinigungshandschuhen mit der Vielseitigkeit eines hochwertigen Wischtuchs und dem Komfort und der Sicherheit eines Handschuhs zur Reinigung schwer zugänglicher Bereiche im Reinraum. Erhältlich in verschiedenen Geweben für spezielle Reinigungszwecke.
7.45 CHF - 15.65 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 30,5 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 8 in. |
Breite (metrisch) | 20,3 cm |
Einwegprodukt | Nein |
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13187746
|
Micronova™
MW-AA |
Blau | Polyester/Nylon-Mikrofaser |
9.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13157756
|
Micronova™
MWDT-AA11 |
Blau | Polyester/Nylon Microfiber, Double-sided Thin Urethane Foam | N/A | |||||
13147746
|
Micronova™
MW-6 |
Weiß | Smooth-knit Polyester | N/A | |||||
13187736
|
Micronova™
MW-2011 |
Weiß | Vliesstoff Polyamid, Urethanschaum |
12.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13167736
|
Micronova™
MW-11 |
Weiß | Textured Polyester | N/A | |||||
Beschreibung
- 100 % hochwertiger Polyester-Fausthandschuh passt bequem über Handschuhe, um Wagen, Regale, Tanks, Schläuche und andere schwer erreichbare Stellen zu reinigen
- Ermöglicht mehr Fingerfertigkeit bei Reinigungsverfahren, da die Handschuhe praktisch an der Hand des Bedieners befestigt sind
- Kann auch als Schutzschicht über Standardhandschuhen bei einigen Reinigungs-, Bau- und Wartungsanwendungen verwendet werden
- Erhältlich in zwei Materialien und innen mit Schaumstoff für erhöhte Saugfähigkeit
- Universalgröße
Spezifikation
12 in. | |
8 in. | |
Nein | |
Reinigungsmittel für Reinraum- und kontrollierte Umgebungsoberflächen | |
Unsteril |
30,5 cm | |
20,3 cm | |
30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in.) | |
1/Packung, 24/Karton |