Learn More
Micronova™ PolyMitt™ Wischtuch
GREENER_CHOICE
Eine Reihe von Reinigungshandschuhen mit der Vielseitigkeit eines hochwertigen Wischtuchs und dem Komfort und der Sicherheit eines Handschuhs zur Reinigung schwer zugänglicher Bereiche im Reinraum. Erhältlich in verschiedenen Geweben für spezielle Reinigungszwecke.
Marke:  Micronova™ MW-6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13147746
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 100 % hochwertiger Polyester-Fausthandschuh passt bequem über Handschuhe, um Wagen, Regale, Tanks, Schläuche und andere schwer erreichbare Stellen zu reinigen
  • Ermöglicht mehr Fingerfertigkeit bei Reinigungsverfahren, da die Handschuhe praktisch an der Hand des Bedieners befestigt sind
  • Kann auch als Schutzschicht über Standardhandschuhen bei einigen Reinigungs-, Bau- und Wartungsanwendungen verwendet werden
  • Erhältlich in zwei Materialien und innen mit Schaumstoff für erhöhte Saugfähigkeit
  • Universalgröße
Spezifikation
Spezifikation
Mitt Wipe
30.5 cm
20.3 cm
Weiß
30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in.)
1/Pk., 24/Cs.
Laundry instructions -- Item may be laundered and reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180 degree C.
12 in.
8 in.
Smooth-knit Polyester
Reusable
Reinigungsmittel für Reinraum- und kontrollierte Umgebungsoberflächen