Learn More
Micronova™ PolyMitt™ Wischtuch
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eine Reihe von Reinigungshandschuhen mit der Vielseitigkeit eines hochwertigen Wischtuchs und dem Komfort und der Sicherheit eines Handschuhs zur Reinigung schwer zugänglicher Bereiche im Reinraum. Erhältlich in verschiedenen Geweben für spezielle Reinigungszwecke.
Marke:  Micronova™ MW-AA
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13187746
  • 9.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Micronova PolyMitt™ Reinigungshandschuhe sind in einer Standardgröße erhältlich und passen bequem über eine behandschuhte Hand, was die Reinigung von Wagen, Regalen, Tanks, Schläuchen und anderen schwer zu reinigenden Bereichen im Reinraum erleichtert.
  • Langlebige Reinigungshandschuhe für vereinfachte Reinigung
  • Vielseitigkeit eines hochwertigen Wischtuchs und Komfort und Sicherheit eines Handschuhs
  • Eine Größe: Passt bequem über eine behandschuhte Hand
  • Für die Reinigung schwer erreichbarer Bereiche im Reinraum
  • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • PolySorb — 100 % texturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
    • Mikrofaser  —  80 % Polyester, 20 % Polyamid, sehr saugfähig und nass oder trocken effektiv
  • Erhältlich mit oder ohne Urethanschaumschicht
  • Mit starken Desinfektionsmitteln verträglich
  • Autoklavierbar
  • Wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
Mitt Wischtücher
30,5 cm
20,3 cm
Blau
30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in.)
1/Packung, 24/Karton
Waschanleitung – der Artikel ist waschbar und wiederverwendbar Vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation müssen Desinfektionsmittel vollständig beseitigt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 Grad C liegen.
12 in.
8 in.
Polyester/Nylon-Mikrofaser
Nein
Reinigungsmittel für Reinraum- und kontrollierte Umgebungsoberflächen
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer046514-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/12/2024 Catalog NumberMW-AA
Chargennummer046531-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog NumberMW-AA
Chargennummer043175-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/04/2024 Catalog NumberMW-AA
Chargennummer039420-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/07/2023 Catalog NumberMW-AA
Chargennummer035964-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/01/2023 Catalog NumberMW-AA
Name des Produkts
Micronova™ PolyMitt™ Wischtuch > MittWipe, Mikrofaser-Reinigungshandschuh