Learn More
Micronova™ PolyMitt™ Wischtuch
Eine Reihe von Reinigungshandschuhen mit der Vielseitigkeit eines hochwertigen Wischtuchs und dem Komfort und der Sicherheit eines Handschuhs zur Reinigung schwer zugänglicher Bereiche im Reinraum. Erhältlich in verschiedenen Geweben für spezielle Reinigungszwecke.
Marke: Micronova™ MW-11
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 100 % hochwertiger Polyester-Fausthandschuh passt bequem über Handschuhe, um Wagen, Regale, Tanks, Schläuche und andere schwer erreichbare Stellen zu reinigen
- Ermöglicht mehr Fingerfertigkeit bei Reinigungsverfahren, da die Handschuhe praktisch an der Hand des Bedieners befestigt sind
- Kann auch als Schutzschicht über Standardhandschuhen bei einigen Reinigungs-, Bau- und Wartungsanwendungen verwendet werden
- Erhältlich in zwei Materialien und innen mit Schaumstoff für erhöhte Saugfähigkeit
- Universalgröße
Spezifikation
Mitt Wipes | |
30.5 cm | |
20.3 cm | |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Reusable | |
With a waffle weave for increased absobency | |
1/Pk., 24/Cs. | |
Laundry instructions -- Item may be laundered and reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180 degree C. |
12 in. | |
8 in. | |
Textured Polyester | |
ISO 9001:2008 Facility | |
M-Zone MittWipes™ | |
30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in.) | |
Reinigungsmittel für Reinraum- und kontrollierte Umgebungsoberflächen | |
Unsteril |