Learn More
Micronova™ Dosierkapseln für M-Zone™ Mikrodispenser
BIOPHARMA
Zur Verwendung mit dem M-Zone Mikrodispenser
Marke:  Micronova™ ICCAP-17IR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13107316
  • 32.25 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der berührungslose M-Zone™ MikroDispenser™ Seifenspender ist für die Verwendung mit verschiedenen ICCAP-Dispensierkapseln konzipiert, die auf die zugehörigen austauschbaren 500 ml-Flaschen aufgeschraubt werden und in die Vertiefung des Spenders einrasten. Wenn der Lichtstrahl unterbrochen ist, weil eine Hand unter das Gerät gehalten wird, wird die Pumpblase am Despensierausgang gedrückt, sodass 1 oder 2 ml-Handpflegemittel in die Handfläche gegeben wird.
  • Berührungsloser Spender für Handpflegemittel
  • Wandhalterung mit Tropfschale
  • Problemlose Installation und Flaschenwechsel
  • Kompakte, schwerkraftbetätigte Einheit, ohne Schläuche
  • Effizienter Batteriebetrieb
  • Zur Verwendung mit einer Auswahl an ICCAP-Dispensierkapseln:
    • ICCAP-16 – grüne 2 ml-Dispensierkapsel für Seifen und Desinfektionsmittel
    • ICCAP-17IR – blaue 1 ml-Dispensierkapsel für sterile IPA oder Desinfektionsmittel
  • Entwickelt für die Verwendung mit den Micronova 500 ml-Ersatzflaschen mit Handpflegemittel:
    • HY-G-Clenz – antibakterielle Seife, Aquahol - steriler Alkohol, NovaClenz – Handdesinfektionsmittel und lona – Handseife mit geringem Natriumgehalt
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer037513-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/03/2023 Catalog NumberICCAP-17IR
Chargennummer029031-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/11/2021 Catalog NumberICCAP-17IR
Chargennummer027284-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/08/2021 Catalog NumberICCAP-17IR
Chargennummer027212-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/07/2021 Catalog NumberICCAP-17IR
Chargennummer025062-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/04/2021 Catalog NumberICCAP-17IR
Name des Produkts
Micronova™ Dosierkapseln für M-Zone™ Mikrodispenser > Blauer Ausgießer; 1 ml Kapazität für sterile IPA