Learn More
Micronova™ Dosierkapseln für M-Zone™ Mikrodispenser
BIOPHARMA
Zur Verwendung mit dem M-Zone Mikrodispenser
31.95 CHF - 32.25 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) M-Zone MicroDispenser
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13197306
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Micronova™
ICCAP-16
Grün Zur Verwendung mit Standardseifen und Desinfektionsmitteln
31.95 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13107316
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Micronova™
ICCAP-17IR
Blau Zur Verwendung mit sterilem IPA
32.25 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Blasenausgießer kann an 500 ml-Flasche angeschraubt werden
  • Grüner Ausgießer mit 2 ml Kapazität für Standardseifen
  • Blauer Ausgießer mit 1 ml Kapazität für sterile IPA
Spezifikation
Spezifikation
M-Zone MicroDispenser