Learn More
Micronova™ Bürste für Bodenabläufe
Ein steifer Borstenkopf, ein austauschbarer Bürstenkopf und ein Kunststoffgriff mit Gewinde, speziell für die Reinigung von Bodenabflüssen entwickelt. Der Bürstenkopf verfügt über schwarze Borsten zur Farbcodierung, und der Griff ist mit For Floor Drain Use Only (Nur für Bodenabfluss) bedruckt, um das Produkt von anderen Reinigungsbürsten zu unterscheiden.
45.10 CHF - 51.90 CHF
Spezifikation
Griffmaterial Kunststoff
Sterilität Unsteril
Pflegeanleitungen Bei Umgebungstemperatur verwahren
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung von Bodenabflüssen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12755715
Unterlagen ansehen
Micronova™
BRBL-46
Bürste für Abfluss mit Acme-Gewinde
45.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12745725
Unterlagen ansehen
Micronova™
BRHFD-36
Bürstengriff
51.90 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Bürstenkopf verfügt über schwarze Borsten für die Farbcodierung
  • Grifflänge: 91.4 cm (36 in.)
  • Der Griff ist mit “For Floor Drain Use Only” (Nur für Bodenabfluss) bedruckt
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoff
Bei Umgebungstemperatur verwahren
Zur Reinigung von Bodenabflüssen
Unsteril
Nein
Chemikalien
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Bürste für Bodenabläufe