Learn More
Micronova™ Bürste für Bodenabläufe
Ein steifer Borstenkopf, ein austauschbarer Bürstenkopf und ein Kunststoffgriff mit Gewinde, speziell für die Reinigung von Bodenabflüssen entwickelt. Der Bürstenkopf verfügt über schwarze Borsten zur Farbcodierung, und der Griff ist mit For Floor Drain Use Only (Nur für Bodenabfluss) bedruckt, um das Produkt von anderen Reinigungsbürsten zu unterscheiden.
Marke:  Micronova™ BRBL-46
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12755715
  • 45.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Micronova Bürste und Griff für Bodenabfluss wurden speziell für die Reinigung von Bodenabflüssen entwickelt. Die Bürste für Bodenabfluss mit schwarzen Borsten weist an einem Ende ein Gewinde zur Verwendung mit dem Griff für Bodenabfluss auf.
  • Bürste für Bodenabfluss mit steifen schwarzen Borsten
  • Die Griffe sind mit „For Floor Drain Use Only“ (Nur für Bodenabfluss) bedruckt
  • Klare Unterscheidung von anderen Reinigungsbürsten
  • Bürstenkopf mit einem Durchmesser von 4 Zoll (10 cm)
  • Bürste mit Gewinde und Griff für einfachen Austausch
Spezifikation
Spezifikation
Bürste für Abfluss mit Acme-Gewinde
Steif
Acme-Gewinde
Bei Umgebungstemperatur verwahren
3 Zoll
Nein
Bürstenkopf
15,2 cm
4 in.
Polyester
Kunststoff
Unsteril
Schwarz
7,6 cm
Zur Reinigung von Bodenabflüssen
6 in.
Chemikalien
10,2 cm