Learn More
Micronova™ Bürste für Bodenabläufe
Ein steifer Borstenkopf, ein austauschbarer Bürstenkopf und ein Kunststoffgriff mit Gewinde, speziell für die Reinigung von Bodenabflüssen entwickelt. Der Bürstenkopf verfügt über schwarze Borsten zur Farbcodierung, und der Griff ist mit For Floor Drain Use Only (Nur für Bodenabfluss) bedruckt, um das Produkt von anderen Reinigungsbürsten zu unterscheiden.
Marke:  Micronova™ BRHFD-36
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12745725
  • 51.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Micronova Bürste und Griff für Bodenabfluss wurden speziell für die Reinigung von Bodenabflüssen entwickelt. Die Bürste für Bodenabfluss mit schwarzen Borsten weist an einem Ende ein Gewinde zur Verwendung mit dem Griff für Bodenabfluss auf.
  • Bürste für Bodenabfluss mit steifen schwarzen Borsten
  • Die Griffe sind mit „For Floor Drain Use Only“ (Nur für Bodenabfluss) bedruckt
  • Klare Unterscheidung von anderen Reinigungsbürsten
  • Bürstenkopf mit einem Durchmesser von 4 Zoll (10 cm)
  • Bürste mit Gewinde und Griff für einfachen Austausch
Spezifikation
Spezifikation
Bürstengriff
Unsteril
Weiß
2,54 cm
Zur Reinigung von Bodenabflüssen
36 in.
91,4 cm
Chemikalien
2,5 cm
Kunststoff
Bei Umgebungstemperatur verwahren
1 Zoll
Nein
Bürstengriff
36 in.
91,4 cm
1 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Bürste für Bodenabläufe > Griff für Bürste für Bodenabfluss, Gegengewinde, schwarz, 36 in. (91,44 cm)