Learn More
Micronova™ FlexBrush™ NovaPoly™ Bürstenbezüge
GREENER_CHOICE
Für eine größere Reichweite kann das Acme-Gewindeende kann an verschiedenen Griffen befestigt werden
12.25 CHF - 13.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp Flexbrush Abdeckung
Länge (metrisch) 36.8 cm
Einwegprodukt Reusable
Pflegeanleitungen Item may be laundered and reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Material Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
13187776
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Micronova™
FBC-6AA
Polyester, Nylon Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13167776
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Micronova™
FBC-611
NovaPoly Weiß Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Saubere Überkopfrohre, Hohlkehlleisten und tiefe Tanks
  • Biegbare Bürste mit Polyester- oder Mikrofaserabdeckung
  • Für eine größere Reichweite kann das Acme-Gewindeende kann an verschiedenen Griffen befestigt werden
Spezifikation
Spezifikation
Flexbrush Abdeckung
36.8 cm
Reusable
Item may be laundered and reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ FlexBrush™ NovaPoly™ Bürstenbezüge