Learn More
Micronova™ FlexBrush™ NovaPoly™ Bürstenbezüge
Für eine größere Reichweite kann das Acme-Gewindeende kann an verschiedenen Griffen befestigt werden
Marke: Micronova™ FBC-6AA
Beschreibung
- Saubere Überkopfrohre, Hohlkehlleisten und tiefe Tanks
- Biegbare Bürste mit Polyester- oder Mikrofaserabdeckung
- Für eine größere Reichweite kann das Acme-Gewindeende kann an verschiedenen Griffen befestigt werden
Spezifikation
Flexbrush Abdeckung | |
3,75 in. | |
Item may be laundered and reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C. |
36.8 cm | |
Reusable | |
Polyester, Nylon |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
049935-000 | Konformitätsbescheinigung | 17/06/2025 | FBC-6AA |
049643-000 | Konformitätsbescheinigung | 03/06/2025 | FBC-6AA |
049369-000 | Konformitätsbescheinigung | 06/05/2025 | FBC-6AA |
042471-000 | Konformitätsbescheinigung | 26/02/2024 | FBC-6AA |
042473-000 | Konformitätsbescheinigung | 23/02/2024 | FBC-6AA |