Learn More
Micronova™ FlexBrush™ NovaPoly™ Bürstenbezüge
GREENER_CHOICE
Für eine größere Reichweite kann das Acme-Gewindeende kann an verschiedenen Griffen befestigt werden
Marke:  Micronova™ FBC-611
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13167776
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
The Micronova FlexBrush™ is available with either a stainless steel, or a zinc wire core for additional stiffness. These brushes are ideal for cleaning small parts and equipment, with optional slip-on covers for specialized cleaning. An optional plastic grip handle attaches to threaded handles for extended reach.
  • Flexible S and J-shaped wire brushes with nylon bristles
  • Ideal for cleaning pipe exteriors, fittings and railing
  • Available stainless steel or zinc wire core
    • Zinc core provides additional stiffness
  • Brushes can be shaped for custom applications
  • 2.25-inch diameter bristles, 9-inch brush heads
  • Available in a choice of fabrics for enhance sanitation
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • Microfiber — 80% polyester, 20% polyamide is highly absorbent and effective wet or dry
  • Plastic grip may be attached to threaded handles
  • Gamma irradiated covers available for aseptic areas
  • Made with FDA compliant materials
  • Covers are autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
Flexbrush Abdeckung
14,5 in.
36.8 cm
10.2 cm
Reusable
FlexBrush
NovaPoly
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
4 in.
Item may be laundered and reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Reinigung und Desinfizierung von Rohrleitungen, Geländern und Reinraumvorrichtungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ FlexBrush™ NovaPoly™ Bürstenbezüge > FlexBrush Cover, NovaPoly, knit polyester, bristle cover w foam