Learn More
Micronova™ Spezialausstattung und Zubehör für Reinraummopps
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Lässt sich über Moppadapter der QDIT- und QPIT-Serie schieben. Die Micronova™ Isolator Tool™ Schutzbezüge sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
78.70 CHF - 635.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Material Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
13137666
Unterlagen ansehen
Micronova™
QPIT-09
Acetal Isolatormaterial aus Kunststoff, ACME-Griffbefestigung mit Gewinde
78.70 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13128675
Unterlagen ansehen
Micronova™
ITC620-9IR
Polyester Isolator-Reinigungswerkzeugbezug Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13118675
Unterlagen ansehen
Micronova™
ITC620-911IR
Vliesstoff Polyamid Isolator-Reinigungswerkzeugbezug
635.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12817033
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Micronova™
ITC6-9IR
Gummiband Isolator-Reinigungswerkzeugbezug
474.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15541755
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Micronova™
ITC11-9NSIR
Texturiertes Polyester Isolator-Reinigungswerkzeugbezug
396.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11932485
Unterlagen ansehen
Micronova™
QDIT-09
Edelstahl (304) Isolatorwerkzeug, Schnelltrennstielbefestigung
174.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Trägt zu Vereinfachung der Reinigung gemäß USP 797 bei
  • Geeignet für kleine Durchlässe und Aufsatzgeräte mit größerer Reichweite
  • Die zweilagigen Polyesterüberzüge werden mit einem Adapter am Isolatorwerkzeug befestigt
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Spezialausstattung und Zubehör für Reinraummopps