Learn More
Micronova™ Spezialausstattung und Zubehör für Reinraummopps
Lässt sich über Moppadapter der QDIT- und QPIT-Serie schieben. Die Micronova™ Isolator Tool™ Schutzbezüge sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Marke:  Micronova™ QDIT-09
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11932485
  • 174.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Beschreibung
Trägt zu Vereinfachung der Reinigung gemäß USP 797 bei
Das Micronova Isolatormaterial ist mit einer Auswahl an Platten aus Edelstahl oder Kunststoff erhältlich. Die Moppaufsätze sind in einer Reihe von Materialien mit optionaler Schaumstoffschicht erhältlich, die das Desinfektionsmittel aufnimmt und das Auswringen erleichtert. Für den Einsatz mit Universalgriffen der Serie SSU oder Gewindegriffe der Serie STA, die durch kleine Passagen passen und eine längere Reichweite ermöglichen.
  • Isolatormaterial mit verschiedenen Aufsätzen
  • Ergonomische Reinigung von Isolatoren, Hauben, RABS und anderen kleinen Geräten
  • Modulare, erweiterbare Griffe passen durch kleine Passagen und erhöhen die Reichweite
  • Abgewinkelter Kopfadapter mit 360°-Drehgelenk für einfaches Auftragen von Reinigungsmittel
  • Der Edelstahladapter (QDIT) ist für den Einsatz mit QD Griffen der Serie SSU konzipiert
  • Der Kunststoffadapter (QPIT) ist für den Einsatz mit Griffen mit ACME-Gewinde konzipiert
  • Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich
    • NovaPoly — 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
    • PolySorb — 100 % strukturierter Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmittel
    • MegaTex — 100 % Polyamid-Vlies, saugfähig, mit sanft scheuernder Oberfläche
    • Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, hohe Saugfähigkeit und Effektivität im nassen und trockenen Zustand
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in.)
9 in.
22,9 cm
4,8 cm
Chemikalien
Je 1
Isolatoren, Einschluss- und Biohauben in Reinraum- und Pufferbereichen
Edelstahl (304)
Isolatorwerkzeug, Schnelltrennstielbefestigung
Unsteril
Autoklavierbar
61 cm (1,9 in.)
Nein
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Innenreinigung von BSC, Hauben und anderen kleinen Geräten.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer049485-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/06/2025 Catalog NumberQDIT-09
Chargennummer047683-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/01/2025 Catalog NumberQDIT-09
Chargennummer044499-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/08/2024 Catalog NumberQDIT-09
Chargennummer043654-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/07/2024 Catalog NumberQDIT-09
Chargennummer042968-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2024 Catalog NumberQDIT-09
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Spezialausstattung und Zubehör für Reinraummopps > Isolatormaterial, Edelstahlplatte, Schnelltrenngriff, 9 in. (22,86 cm)