Learn More
Micronova™ Spezialausstattung und Zubehör für Reinraummopps
Lässt sich über Moppadapter der QDIT- und QPIT-Serie schieben. Die Micronova™ Isolator Tool™ Schutzbezüge sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Marke:  Micronova™ ITC620-9IR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13128675
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Trägt zu Vereinfachung der Reinigung gemäß USP 797 bei
Das Micronova bestrahlte Isolatormaterial ist für den Einsatz mit Universalgriffen der Serie SSU oder Gewindegriffe der Serie STA geeignet, die durch kleine Passagen passen und eine längere Reichweite ermöglichen. Die Moppaufsätze sind in einer Reihe von Materialoptionen mit einer optionalen Schaumschicht erhältlich, die Desinfektionsmittel aufnimmt und das Auswringen erleichtert.
  • Bestrahltes Kunststoff-Isolatormaterial mit einer Auswahl an bestrahlten Aufsätzen
  • Ergonomische Reinigung von Isolatoren, Hauben, RABS und anderen kleinen Geräten
  • Modulare, erweiterbare Griffe passen durch kleine Passagen und erhöhen die Reichweite
  • Abgewinkelter Kopfadapter mit 360°-Drehgelenk für einfaches Auftragen von Reinigungsmittel
  • Gammabestrahlt für den Einsatz in aseptischen Umgebungen
  • Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
  • Beständig bei Alkohol, starken Desinfektionsmitteln und Dampfsterilisation
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Isolator-Reinigungswerkzeugbezug
9 in.
22,9 cm
5,1 cm
Chemikalien
50/Karton
Isolatoren, Einschluss- und Biohauben in Reinraum- und Pufferbereichen
Polyester
Weiß
Steril
Autoklavierbar
2 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Reinigung und Desinfektion von BSC, Hauben, Isolatoren und anderen Geräten.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer028782-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/11/2021 Catalog NumberITC620-9IR
Chargennummer025120-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/04/2021 Catalog NumberITC620-9IR
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Spezialausstattung und Zubehör für Reinraummopps > Isolatormaterialaufsatz, MegaTex, Polyamid, bestrahlter, elastischer Aufsatz, 9 in. (22,86 cm)