Learn More
Ansell Weiße Microgard™ 2000 Standard Overalls mit Kapuze und Überstiefeln Artikelnummer.: 15596514
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell Weiße Microgard™ 2000 Standard Overalls mit Kapuze und Überstiefeln
Artikelnummer. 15596514 Alle ansehen Ansell Produkte
Klein
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Artikelnummer. 15596514
Marke: Ansell WH20B0012202
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, damit Wasserdampf (Schweiß) aus dem Anzug entweichen kann und trotzdem Widerstand gegen Sättigung flüssiger Chemikalien zu bieten. Filtert 100 % der Partikel bis 0.01 Mikrometer.
  • Overall mit 3-teiliger Haube und Stiefeln mit rutschfesten Sohlen
  • Weiße, eingebundene Nähte
  • Elastische Einsätze an Haube, Taille und Handgelenken
  • Mit Fingerschlaufen
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
  • Antistatische Behandlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe Klein
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöse Polythelenfolie
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Saumtyp Gebunden
Sterilität Non-sterile
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Beschreibung Haube, Stiefel und Fingerschlaufen
Modell WH20-B-00-122, Inklusive Haube, Stiefeln und Fingerschlaufen
Anzahl Taschen Keine
Name des Produkts
Ansell Weiße Microgard™ 2000 Standard Overalls mit Kapuze und Überstiefeln >