Learn More
Ansell Microgard™ 2000 SOCO/CSI Overalls mit Kapuze
Entwickelt, damit Wasserdampf (Schweiß) aus dem Anzug entweichen kann und trotzdem Widerstand gegen Sättigung flüssiger Chemikalien zu bieten. Filtert 100 % der Partikel bis 0.01 Mikrometer.
Marke:  Ansell WH20B-00128-02
309.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15546524
  • 455.00 CHF / 40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Beschreibung
  • Selbstklebende Taschen können an jeder beliebigen Stelle auf dem Kleidungsstück angebracht werden, um die Ausrüstung zu sichern.
  • Die Fingerschlaufen verhindern ein Verrutschen der Ärmel beim Arbeiten über Kopfhöhe.
  • Schutz der höchsten Leistungsklasse vor biologischen Stoffen gemäß EN 14126
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
  • Elastische Haube, Handgelenke, Taille und Knöchel
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
  • 2-teilige Haube mit Kinnriemen
  • Doppelte Fingerschlaufen
  • Mit 2 Taschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzoveralls
Unisex
Weiß
Elastisch
Elastisch
2-teilig mit Kinnriemen
Gebunden
Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
WH20-B-00-128, Inklusive Haube mit Kinnriemen, zwei Fingerschlaufen
Klein
Mikroporöse Polythelenfolie
Single-use
Elastisch
Mit Haube
2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Non-sterile
Kapuze mit Kinnriemen, zwei Fingerschlaufen
2
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Microgard™ 2000 SOCO/CSI Overalls mit Kapuze > Klein