Learn More
Ansell Grüne Microgard™ 2000 Standard Overalls mit Kapuze
Ermöglicht das Entweichen von Schweiß aus dem Anzug und bietet trotzdem Widerstand gegen Sättigung durch flüssige Chemikalien. Grüne Ansell Edmont™ Microgard™ 2000 Standard Overalls mit Haube filtern 100 % der Partikel bis 0.01 Mikrometer Größe.
Marke:  Ansell GR20B-00111-02
346.16 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15516434
  • 509.00 CHF / 40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Overall mit 3-teiliger Haube
  • Blaue, eingebundene Nähte
  • Elastische Einsätze an Haube, Taille, Handgelenken und Knöcheln
  • Mit Fingerschlaufen
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste.
  • Ausgezeichnete Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feinpartikeln (> 0.01 Mikrometer)
  • Die qualitativ hochwertige, bi-elastische, mikroporöse Folie bildet eine wirkungsvolle Flüssigkeits- und Partikelbarriere.
  • Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Silikonfrei – Entscheidend bei Spritzlackieranwendungen
  • Fusselarm – Reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung
  • Die optimierte Passform sorgt für Tragekomfort und Sicherheit.
  • Antistatische Behandlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzoveralls
Unisex
Grün
Elastisch
Daumenschlaufe
3-teilig, elastisch
Gebunden
Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Keine
Klein
Mikroporöse Polythelenfolie
Single-use
Elastisch
Mit Haube
2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Non-sterile
GR20-B-00-111, Inklusive Haube, Fingerschlaufen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Grüne Microgard™ 2000 Standard Overalls mit Kapuze > Klein