Learn More
Eisen-Nickel-Pulver, mehr als 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324207
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisen-Nickel-Pulver, mehr als 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324207
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11324207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036683.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ni:Fe; 50:50 wt%
Iron Nickel powder is used as an low expansion alloy for precision instruments, measuring tapes and weights
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron Nickel powder
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray powder
Prozentgehaltsbereich >99.5% (metals basis)
Summenformel Ni:Fe; 50:50 wt%
MDL-Nummer MFCD01741928
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Netzgröße -325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU14A023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036683.14,036683.36,036683.22
ChargennummerS17F021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036683.14,036683.36,036683.22
ChargennummerB11P17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036683.14,036683.36,036683.22
ChargennummerW10B037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036683.14,036683.36,036683.22
ChargennummerE20H23 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036683.14,036683.36,036683.22
Name des Produkts
Eisen-Nickel-Pulver, mehr als 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >