Learn More
RETSCH Siebschüttler AS 200
Verwenden Sie diesen Siebschüttler in der Forschung & development, quality control of raw materials, interim and finished products as well as in production monitoring. Retsch™ Siebschüttler AS200 mit digitaler Einstellung und Anzeige von Leistung und Zeit.
Marke:  RETSCH 30.025.1001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11803550
  • 8150.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • NEU: Digitale Anzeige von Arbeitsleistung und Zeit
  • Geeignet für Trocken- und Nasssiebung
  • Ausgezeichnete Trennwirkung auch bei kurzen Siebzeiten
  • Effizienter elektromagnetischer Antrieb
  • 3-D-Wurfbewegung, die die optimale Ausnutzung der offenen Siebfläche und die gleichmäßige Bewegung der Probe über die gesamte Siebfläche gewährleistet
  • Siebe können bis zu einer Höhe von 510 mm gestapelt werden
  • Alle Prozessparameter (Zeit, Arbeitsleistung) einstellbar
  • Optionale Komfort-Klemmvorrichtung
  • Optionale Analysesoftware EasySieve
  • Wartungsfrei
  • Einfacher Betrieb, ergonomisches Design
Spezifikation
Spezifikation
6 kg
230 V
50 Hz
650 mm
Schallschutzgehäuse und EasySieve
230 V, 50 Hz
Siebschüttler
450 mm
Siebschüttler mit Schallschutzgehäuse
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
RETSCH Siebschüttler AS 200 > Schallschutzgehäuse und EasySieve