Learn More
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-Elektroden
pH-Elektroden für kleine Probenvolumen oder für Messungen in kleinen Behältern.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343160
289.72 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. (Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.)
- Intelligent Sensor Management(ISM)-Elektroden erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Empfohlene Anwendungen
- Fläschchen
- Mikrotiterplatten
- Teströhrchen
- Serum und Magensaft
- Mikrobiologische Proben
- Lackierung
- Gel
- Seife
- Shampoo
- Kosmetika
Elektrodenspezifikationen
- InLab Micro: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Micro Pro-ISM: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Ultra-Micro-ISM: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit FRISCOLYT-B™ (51343185) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Semi-Micro: Keramikdiaphragma; nicht nachfüllbar – bei erschöpftem Elektrolyt ersetzen
- InLab Semi-Micro-L: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Flex-Micro: poröse PTFE-Verbindung; nicht nachfüllbar – bei erschöpftem Elektrolyt ersetzen
Zubehör und Pflege
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
S7 | |
Glas | |
0 °C bis 80 °C | |
3mol KCl | |
Erfordert Kabel, S7 auf BNC (30281915) | |
U-Glas | |
< 20 s | |
32 bis 176 °F | |
60 mm | |
3 mm |
Keramik | |
0 bis 14 | |
Kombinationselektrode | |
Messung des pH-Werts in den kleinsten im Labor verwendeten Gefäßen | |
ARGENTHAL mit Ag+-Falle | |
InLab™ Micro | |
3 mol/l KCl | |
2,36 in. | |
0.12 Zoll |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%