Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsatz für Mikrotiterplatten, Glas
Für komplexe UHPLC-, LC- und GC-Anwendungen.
381.00 CHF - 426.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10091762
|
Fisherbrand™
08 09 1081 |
1000 μl | Eingeschnürt |
426.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10275772
|
Fisherbrand™
08 09 0909 |
1200 μl | Rund |
393.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10377552
|
Fisherbrand™
08 09 0903 |
1000 μl | Rund | N/A | ||||||
10295072
|
Fisherbrand™
08 09 0888 |
400 μl | Spitz zulaufend |
381.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Durchsichtig
- Glas
- Platten entsprechen ANSI- und SBS-Standards
- Verschiedene Versiegelungsoptionen
- Chromatographie-geprüft
- Kein Auslaufen dank hochwertigem Material
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas |