Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsatz für Mikrotiterplatten, Glas
Für komplexe UHPLC-, LC- und GC-Anwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 08 09 0888
351.50 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10295072
  • 372.00 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtig
  • Glas
  • Platten entsprechen ANSI- und SBS-Standards
  • Verschiedene Versiegelungsoptionen
  • Chromatographie-geprüft
  • Kein Auslaufen dank hochwertigem Material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
400 μl
Spitz zulaufend