Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsatz für Mikrotiterplatten, Glas
Beschreibung
- Durchsichtig
- Glas
- Platten entsprechen ANSI- und SBS-Standards
- Verschiedene Versiegelungsoptionen
- Chromatographie-geprüft
- Kein Auslaufen dank hochwertigem Material
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
1000 μl | |
Rund |