Learn More
Fisherbrand™ Mikro (Floh)-Magnetrührstäbe
Mikro (Floh)-Magnetrührstäbe sind für das Rühren kleiner Volumen in Gefäßen wie Fläschchen, Röhrchen und Gradientenherstellern konzipiert
Marke:  Fisherbrand™ 371195009
3.83 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15555594
  • 4.15 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
  • Alnico-Magnet, gekapselt in FDA-Gütegrad, USP-Klasse VI der Marke Teflon™ PTFE-Beschichtung–hervorragende chemische Kompatibilität
  • Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2015-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
  • Autoklaviersicher
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
0,079 in.
Fläschchen, Röhrchen, Gradientenmarkierungen
5 mm
PTFE-beschichteter Alnico
Rührstab
2 mm
0,197 in.
Polygon
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikro (Floh)-Magnetrührstäbe > Durchmesser:2mm