Learn More
IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-A*0201; HA-1H (VLHDDLLEA)
MHC-Klasse-I-Molekül, das zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniert und mit einem Peptid regefaltet wurde
Marke: IBA Lifesciences 6-7018-001
Beschreibung
Spezifikation
40 μl | |
Fluoreszierendes Reagenz zum Färben und magnetischen Markieren und Isolieren von T-Zellen |