Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A212 Leitfähigkeitstischmessgerät
BIOPHARMA
Messen Sie zuverlässig Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, Widerstand und Temperatur mit diesem Leitfähigkeitsmessgerät für erweiterte Laboranalysen.
Marke:  Thermo Scientific™ STARA2125
1563.51 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11691449
  • 1738.65 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
    Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
    • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
      Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      Manuals
      Product Guides
      Product Information
      Brochures
      Scientific Resources
      Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Aktionen
      Aktionen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Orion Star™ A212 Leitfähigkeitstischmessgerät > Leitfähigkeit/TDS/Widerstand/Salinität/Temp.Tischmessgeräte-Kit