Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION ISE-Kombinationsmembranmodule
Zur schnellen und einfachen Bestimmung der Konzentration und Aktivität einer Vielzahl von gelösten Ionen.
518.00 CHF - 1985.00 CHF
Spezifikation
Anwendungen | Einfacher Fluss durch das Diaphragma und optionale Reinigung des Diaphragmas zwischen den Messungen; einfaches Entleeren und Nachfüllen des Elektrolyten |
---|---|
Art der Fülllösung | ISA |
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 32 °F bis 104 °F |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C° bis 40 °C° |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11937831
|
Mettler Toledo™
51344821 |
PerfectION Combined Ksuperscript+ ISE |
1985.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11907941
|
Mettler Toledo™
51344852 |
PerfectION Combined NO-3 ISE |
518.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11987931
|
Mettler Toledo™
51344850 |
perfectION Combined Ca-2 ISE |
518.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Ionenselektive Kombinationselektrode
- Erhältlich mit Polymer-Matrix oder Festkörpermembran für die präzise Bestimmung spezifischer Ionen
- Epoxidschäfte
- 4.75 in. Länge (120 mm) und 0.5 in. (12 mm) Durchmesser
Hinweis
Nicht für die Verwendung mit Ethanol
Spezifikation
Einfacher Fluss durch das Diaphragma und optionale Reinigung des Diaphragmas zwischen den Messungen; einfaches Entleeren und Nachfüllen des Elektrolyten | |
ISA | |
32 °F bis 104 °F | |
0 °C° bis 40 °C° |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION ISE-Kombinationsmembranmodule