Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION ISE-Kombinationsmembranmodule
Zur schnellen und einfachen Bestimmung der Konzentration und Aktivität einer Vielzahl von gelösten Ionen.
Marke: Mettler Toledo™ 51344821
1935.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für präzise Nachweise und austauschbare Membranen für eine optimale Ionenmessung
- Ionenselektive Kombinationselektrode
- Polymermembran
- LEMO-Verbindungsstück
Spezifikation
Einfacher Fluss durch das Diaphragma und optionale Reinigung des Diaphragmas zwischen den Messungen; einfaches Entleeren und Nachfüllen des Elektrolyten | |
ISA | |
Kombiniertes ISE-Membranmodul | |
0 °C° bis 40 °C° |
Lemo | |
32 °F bis 104 °F | |
PerfectION Combined Ksuperscript+ ISE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION ISE-Kombinationsmembranmodule > Membranmodul für Perfektion Kombiniertes K+ ISE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur