Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION ISE-Kombinationsmembranmodule
Zur schnellen und einfachen Bestimmung der Konzentration und Aktivität einer Vielzahl von gelösten Ionen.
Marke:  Mettler Toledo™ 51344852
505.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11907941
  • 518.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für präzise Nachweise und austauschbare Membranen für eine optimale Ionenmessung
  • Ionenselektive Kombinationselektrode
  • Polymermembran
  • LEMO-Verbindungsstück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einfacher Fluss durch das Diaphragma und optionale Reinigung des Diaphragmas zwischen den Messungen; einfaches Entleeren und Nachfüllen des Elektrolyten
ISA
Kombiniertes ISE-Membranmodul
0 °C° bis 40 °C°
Lemo
32 °F bis 104 °F
PerfectION Combined NO-3 ISE
Name des Produkts
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION ISE-Kombinationsmembranmodule > Membranmodul für Perfektion Kombiniertes NO-3 ISE