Learn More
Kartell™ Klare Schläuche aus PTFE
Die Kartell™ klaren PTFE-Schläuche bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit und eignen sich daher für die meisten Flüssigkeiten unter Umgebungstemperaturbedingungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Marke: Kartell™ 0390200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hoch widerstandsfähig gegen Säuren, Basen und Alkohole
- Widerstehen Temperaturen bis zu 260 °C
- Autoklavierbar
Spezifikation
4 x 6 mm | |
4 mm | |
6 mm | |
260 °C | |
4 x 6 mm | |
260 °C |
Autoklavierbar | |
PTFE | |
5 m | |
1 Packung | |
Durchsichtig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Klare Schläuche aus PTFE > Größe: 4 x 6 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur