Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S400 pH/mV-Messgeräte
Die intuitive Touchscreen-Bedienung und hohe Messleistung gewährleistet in Kombination mit einem kompletten Sicherheitspaket sichere Ergebnisse und zuverlässige Konformität. Das Mettler Toledo SevenExcellence S400 pH/mV-Messgerät ist ein einkanaliges Messgerät, das modular um zusätzliche Messparameter erweitert werden kann – Leitfähigkeit, Ion oder gelöster Sauerstoff.
3555.00 CHF - 4155.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (mV) | ±0,1 |
---|---|
Genauigkeit (pH) | ±0,002 |
Genauigkeit (Temperatur) | ±0,1 °C |
Ausgänge | USB, RS-232 und Ethernet |
Bereich (pH) | -2 bis 20 |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13457806
|
METTLER TOLEDO™
30046241 |
S400-Kit – Standardanwendungen |
3980.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13440679
|
METTLER TOLEDO™
30046240 |
pH-Messgerät S400 |
3555.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13420679
|
METTLER TOLEDO™
30046242 |
S400 Kit – Biologische und Life Science-Anwendungen |
4155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Professionelle Kalibrierunterstützung inklusive automatischer Kalibrierung mit optionalem Rondolino Probenwechsler
- Großes 7 in.-Farbdisplay und intuitive Menüführung in 10 Sprachen
- Flexibles Verfahrenskonzept mit hoher Reproduzierbarkeit und Sicherheit
- Zusätzliche Sicherheit durch ausgereifte Anwenderverwaltung und Intelligent Sensor Management (ISM)
- Integrierte Schnittstellen (USB, RS-232 und Ethernet) für den Datenaustausch
- Optionales umfangreiches Qualifizierungspaket inklusive IQ/OQ/PQ
Bestellinformation
- S400-Basic: SevenExcellence pH/mV (Gerät mit einer pH/mV-Expansionseinheit und zwei leeren Erweiterungseinheiten)
- S44-Kit: Kit-Version (S400-Basic, plus InLab™ Expert Pro-ISM, Leitfaden für pH-Mess- und Kalibrierbeutel)
- S400-Bio: Biotechnologie-Kit-Version (S400-Basic, plus InLab Routine Pro-ISM Kabel-Kit, Leitfaden für pH-Messungen und Kalibrierbeutel)
- S400-ISFET: ISFET-Kit-Version (S400-Basic, plus InLab490 ISFET-Laborsensor, Leitfaden für pH-Mess- und Kalibrierbeutel)
- S400-Micro: Life Science Kit-Version (S400-Basic, plus InLab Ultra-Micro, Leitfaden für pH-Messungen und Kalibrierbeutel)
- S400-UMIX: Kit-Version Reproduzierbarkeit (S400-Kit, plus uMix™ Magnetrührer)
Spezifikation
±0,1 | |
±0,1 °C | |
-2 bis 20 | |
Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Puffergruppen | |
0,1/1mV | |
0,1 °C | |
20,000 | |
0,001 bis 1 |
±0,002 | |
USB, RS-232 und Ethernet | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
-2000 bis 2000 | |
-30 °C bis +130 °C | |
TFT | |
0.001 μS/cm bis 2000 mS/cm | |
13 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Standards |