Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S400 pH/mV-Messgeräte
Die intuitive Touchscreen-Bedienung und hohe Messleistung gewährleistet in Kombination mit einem kompletten Sicherheitspaket sichere Ergebnisse und zuverlässige Konformität. Das Mettler Toledo SevenExcellence S400 pH/mV-Messgerät ist ein einkanaliges Messgerät, das modular um zusätzliche Messparameter erweitert werden kann – Leitfähigkeit, Ion oder gelöster Sauerstoff.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30046240
3430.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- PH-, Redox/ORP- und ISFET-Messgerät, das mit zusätzlichen Messmodulen zur Messung von Leitfähigkeit, Widerstand, gelöstem Sauerstoff, ISE, Salinität, TDS und BSB erweitert werden kann
- Erstellen Sie einfach Tastenkombinationen für Messungen und Kalibrierungen
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit intuitiver Menüführung
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
- *Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
- Exportieren Sie Daten in einen Drucker, eine Excel-Datei oder ein LIMS-System
- Automatisierung für Messungen und Reinigung in Anwendungen mit hohem Durchsatz verfügbar
- Verwalten Sie Benutzerberechtigungen und den Zugriff, um die Datenintegrität zu gewährleisten
- Kompatibel mit LabX Software für erweiterte Datenverwaltung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gemäß 21CFR Teil 11
- Optionales umfangreiches Qualifizierungspaket inklusive IQ/OQ/PQ
- Vorbeugende Wartung ist über den METTLER TOLEDO-Service erhältlich.
Bestellinformation
- S400-Basic: SevenExcellence pH/mV (Gerät mit einer pH/mV-Expansionseinheit und zwei leeren Erweiterungseinheiten)
- S44-Kit: Kit-Version (S400-Basic, plus InLab™ Expert Pro-ISM, Leitfaden für pH-Mess- und Kalibrierbeutel)
- S400-Bio: Biotechnologie-Kit-Version (S400-Basic, plus InLab Routine Pro-ISM Kabel-Kit, Leitfaden für pH-Messungen und Kalibrierbeutel)
- S400-ISFET: ISFET-Kit-Version (S400-Basic, plus InLab490 ISFET-Laborsensor, Leitfaden für pH-Mess- und Kalibrierbeutel)
- S400-Micro: Life Science Kit-Version (S400-Basic, plus InLab Ultra-Micro, Leitfaden für pH-Messungen und Kalibrierbeutel)
- S400-UMIX: Kit-Version Reproduzierbarkeit (S400-Kit, plus uMix™ Magnetrührer)
Spezifikation
S-400 Messgerät, pH-/mV-Erweiterungseinheit, 2 Blanko-Erweiterungseinheiten, uPlace™ Elektrodenhalter, Abdeckung, LabX direkt pH PC-Software, Konformitätserklärung, Prüfzertifikat | |
±0,1 | |
USB, RS-232 und Ethernet | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
-2.000 bis 2.000 | |
-30 °C bis +130 °C | |
TFT | |
20,000 | |
0.001 μS/cm bis 2000 mS/cm | |
0,001 bis 1 | |
13 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Standards |
±0,1 °C | |
±0,002 | |
-2 bis 20 | |
Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Puffergruppen | |
0,1/1mV | |
0,1 °C | |
250 Analysen (20.000 Datenpunkte) | |
pH-Messgerät S400 | |
Chinesisch, Chinesisch (TW), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch | |
Einkanal |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
39Stunden
20Minuten
44Sekunden
20