Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S400 pH/mV-Messgeräte
Die intuitive Touchscreen-Bedienung und hohe Messleistung gewährleistet in Kombination mit einem kompletten Sicherheitspaket sichere Ergebnisse und zuverlässige Konformität. Das Mettler Toledo SevenExcellence S400 pH/mV-Messgerät ist ein einkanaliges Messgerät, das modular um zusätzliche Messparameter erweitert werden kann – Leitfähigkeit, Ion oder gelöster Sauerstoff.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 30046241
3598.36 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13457806
  • 3980.00 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-10-2025
Beschreibung
  • PH-, Redox/ORP- und ISFET-Messgerät, das mit zusätzlichen Messmodulen zur Messung von Leitfähigkeit, Widerstand, gelöstem Sauerstoff, ISE, Salinität, TDS und BSB erweitert werden kann
  • Erstellen Sie einfach Tastenkombinationen für Messungen und Kalibrierungen
  • 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit intuitiver Menüführung
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
  • Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
  • Exportieren Sie Daten in einen Drucker, eine Excel-Datei oder ein LIMS-System
  • Automatisierung für Messungen und Reinigung in Anwendungen mit hohem Durchsatz verfügbar
  • Automatisierung für Messungen und Reinigung in Anwendungen mit hohem Durchsatz verfügbar
  • Verwalten Sie Benutzerberechtigungen und den Zugriff, um die Datenintegrität zu gewährleisten
  • Kompatibel mit LabX Software für erweiterte Datenverwaltung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gemäß 21CFR Teil 11
  • Optionales umfangreiches Qualifizierungspaket inklusive IQ/OQ/PQ
Bestellinformation
  • S400-Basic: SevenExcellence pH/mV (Gerät mit einer pH/mV-Expansionseinheit und zwei leeren Erweiterungseinheiten)
  • S44-Kit: Kit-Version (S400-Basic, plus InLab™ Expert Pro-ISM, Leitfaden für pH-Mess- und Kalibrierbeutel)
  • S400-Bio: Biotechnologie-Kit-Version (S400-Basic, plus InLab Routine Pro-ISM Kabel-Kit, Leitfaden für pH-Messungen und Kalibrierbeutel)
  • S400-ISFET: ISFET-Kit-Version (S400-Basic, plus InLab490 ISFET-Laborsensor, Leitfaden für pH-Mess- und Kalibrierbeutel)
  • S400-Micro: Life Science Kit-Version (S400-Basic, plus InLab Ultra-Micro, Leitfaden für pH-Messungen und Kalibrierbeutel)
  • S400-UMIX: Kit-Version Reproduzierbarkeit (S400-Kit, plus uMix™ Magnetrührer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S400 pH/mV-Messgeräte > S400-Kit