Learn More
Mettler Toledo™ Ionenselektive Kombinationselektroden: Fülllösungen
Zur Verwendung mit ionenselektiven Kombinationselektroden
Marke: Mettler Toledo™ 51340032
40.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Verwendung mit ionenselektiven Kombinationselektroden
Spezifikation
Elektrolyt für Calcium ISE, 20 ml | |
Fülllösungen für ionenselektive Kombinationselektroden | |
Bestimmung der Calciumkonzentration in Proben | |
32 bis 122 °F | |
20 ml |
ISE Kombinationselektroden | |
0,5 mol/l MgSO4 | |
20 ml | |
0 °C bis 50 °C |