Learn More
Sartorius™ MA35M-000230V1 Infrarot-Feuchtemessgerät
Entwickelt für tägliche Routineanwendungen in der Herstellung oder im Labor, für die Qualitätskontrolle oder Inspektion von eingehenden Rohstoffen. Der Sartorius™ Infrarot-Feuchteanalysator verfügt über ein robustes Design und ist anwenderfreundlich mit einer übersichtlichen Anzeige, die wichtige Informationen auf einen Blick zeigt.
Marke: Sartorius™ MA35M-000230V1
Beschreibung
Der MA35 verfügt über zwei leistungsstarke Metallstab-Dunkelinfrarotstrahler, um die unglaublich schnelle und wirksame Erhitzung der Probe zu gewährleisten. Leicht verständliche Symbole leiten Sie in drei Schritten vom Tarieren der Probenschale zum Beginn der Messung. Alle wichtigen Betriebsparameter können innerhalb von Sekunden eingesehen und geändert werden.- Temperaturbereich von 40 bis 160 °, einstellbar in Schritten von 1 °C
- Bewährte, zuverlässige und wirksame Dunkelinfrarotstrahler für die Erhitzung der Probe
- Anwenderfreundlich mit klarer, leicht zu befolgender Symbol-Orientierungshilfe
- Vollautomatische Endpunkterkennung oder 0.1 bis 99 Minuten Zeitschaltuhrmodus
Spezifikation
FDA/HACCP-Vorschrift | |
MA35M-000230V1 | |
Metallstabheizung |
Digital | |
230 V |