Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ OptiOx Sensor für gelösten Sauerstoff
Basierend auf der zuverlässigen optischen RDO-Technologie (Rugged Dissolved Oxygen) für die Messung von gelöstem Sauerstoff in wässrigen Proben. Der Mettler Toledo InLab OptiOx Sensor für gelösten Sauerstoff kann mit den Messgeräten S479, S975 und S900 Seven Excellence, SG9 und SG98 SevenGo verwendet werden.
1265.00 CHF - 1970.00 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) Kabel | 15,2 m (5 ft.) |
---|---|
Länge (metrisch) Kabel | 1,80 m |
Sondentyp | DO-Sensor |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routine pH-Messung |
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Anschlüsse | Messbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Anschlüsse | Messbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11997801
|
METTLER TOLEDO™
51344621 |
InLab™ OptiOx-ISM | Optisch; integrierter Temperaturfühler (NTC 30 kΩ); Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | Mini-LTW (IP67) | 0 bis 500 %, 0 bis 50 mg/l |
1970.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11305820
|
METTLER TOLEDO™
51340291 |
InLab™ 605 | Polarographisch; integrierte Temperatursonde (NTC 22 kΩ) | BNC/RCA (Cinch) IP67 | 0 bis 200 %, 0 bis 20 mg/l |
1265.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Optische Technologie verbraucht keinen Sauerstoff: Rühren nicht erforderlich
- Sofort einsatzbereit: keine Polarisation erforderlich
- Einfache Handhabung ohne Wartung: keine Membranen oder Lösungen
- Ausgestattet für den Einsatz in rauen, feldbasierten Umgebungen.
- Geeignet für zahlreiche Anwendungen in wässrigen Milieus
- Nachweis: Optisch
- Messbereich: 0 bis 500 %, 0 bis 50 mg/l
- Temperaturbereich: 0° bis 50 °C
- Anschluss: Mini LTW
- Länge der Welle: 65 mm
Spezifikation
15,2 m (5 ft.) | |
1,80 m | |
DO-Sensor | |
Routine pH-Messung |