Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ OptiOx Sensor für gelösten Sauerstoff
Basierend auf der zuverlässigen optischen RDO-Technologie (Rugged Dissolved Oxygen) für die Messung von gelöstem Sauerstoff in wässrigen Proben. Der Mettler Toledo InLab OptiOx Sensor für gelösten Sauerstoff kann mit den Messgeräten S479, S975 und S900 Seven Excellence, SG9 und SG98 SevenGo verwendet werden.
Marke:  METTLER TOLEDO™
1230.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11305820
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
DO-Sensor InLab 605
1.8 m
BNC/RCA (Cinch) IP67
Elektrode IP67, 1,8 m Kabel
10,66 mm
101,6 mm
4 in.
Routine pH-Messung
0 bis 200 %, 0 bis 20 mg/l
5 ft.
0 °F bis 140 °F
0 °C bis 60 °C
SevenExcellence Mehrkanal-Tischmessgerät oder die tragbaren SevenGo 6 Messgeräte
0,42 in.
Polarographisch; integrierte Temperatursonde (NTC 22 kΩ)
DO-Sensor
InLab™ 605
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ InLab™ OptiOx Sensor für gelösten Sauerstoff > InLab 605 Sonde für gelösten Sauerstoff IP67; Polarographisch; Kabellänge: 1,8 m