Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ OptiOx Sensor für gelösten Sauerstoff
Basierend auf der zuverlässigen optischen RDO-Technologie (Rugged Dissolved Oxygen) für die Messung von gelöstem Sauerstoff in wässrigen Proben. Der Mettler Toledo InLab OptiOx Sensor für gelösten Sauerstoff kann mit den Messgeräten S479, S975 und S900 Seven Excellence, SG9 und SG98 SevenGo verwendet werden.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 51344621
1920.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11997801
  • 1970.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
15,2 m (5 ft.)
Dissolved Oxygen (Optical)
Mini-LTW (IP67)
1,8 m langes Kabel
DO-Sensor
0 to 50mg/L
InLab™ OptiOx-ISM
1,80 m
32 °F bis 122 °F
0 bis 50 °C
Optisch; integrierter Temperaturfühler (NTC 30 kΩ); Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie
Routine pH-Messung
0°C to 60°C
0 bis 500 %, 0 bis 50 mg/l
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ InLab™ OptiOx Sensor für gelösten Sauerstoff > InLab OptiOx Sonde für gelösten Sauerstoff; optisch; Kabellänge: 1,8 m